Merck
707724
Sigma-Aldrich
ジ-n-ノニルフタレート-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26D4H38O4
分子量:
422.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
279-287 °C (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H42O4/c1-3-5-7-9-11-13-17-21-29-25(27)23-19-15-16-20-24(23)26(28)30-22-18-14-12-10-8-6-4-2/h15-16,19-20H,3-14,17-18,21-22H2,1-2H3/i15D,16D,19D,20D
InChI Key
DROMNWUQASBTFM-BFNLLCNMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
707724-BULK:
707724-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)