Merck
707422
SAFC
N-Fmoc-isocyanate
95%
別名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)isocyanate, Carbonisocyanatidic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester, Fluoren-9-ylmethyloxycarbonylisocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11NO3
CAS番号:
分子量:
265.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
52-56 °C
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C=NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C16H11NO3/c18-10-17-16(19)20-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
InChI Key
SRAHDGNWVCEFKK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
707422-BULK:
707422-VAR:
707422-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
707422-1G4061825791708