Merck
10919
Sigma-Aldrich
Fmocイソチオシアナート
≥98.0% (CHN)
別名:
9-フルオレニルメチルイソチオシアナトホルマート, 9-フルオレニルメトキシカルボニルイソチオシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11NO2S
CAS番号:
分子量:
281.33
Beilstein:
7930648
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥85% (coupling to amines)
≥98.0% (CHN)
溶解性
ethanol: soluble
蛍光検出
λex 264 nm; λem 313 nm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
amine
isothiocyanate
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N=C=S
InChI
1S/C16H11NO2S/c18-16(17-10-20)19-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9H2
InChI Key
DHMYULZVFHHEHE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Fmoc isothiocyanate can be used:
  • As a starting material in the preparation of biologically relevant pharmacophores named N-aryl-N′-carboalkoxy guanidines.
  • In one of the intermediate steps for the synthesis of N-aryl-N-thiazolyl derivatives.
  • To synthesize cyclic isothiourea derivatives as potent neuropeptide Y (NPY) Y1 receptor antagonists.
  • To prepare 2-aminothiazoles, aminobenz-imidazole conjugated thiazoles, and thiazole derived cyclopeptides.
その他情報
アミンから置換チオ尿素を合成するための試薬です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10919-VAR:
10919-1G:
10919-BULK:
10919-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solid-Phase Synthesis of 2-Aminothiazoles.
Patrick C. Kearney et al.
The Journal of organic chemistry, 63(1), 196-200 (2001-10-25)
Solid-Phase Synthesis of N-Aryl-N′-Carboalkoxy Guanidines by the Mitsunobu Reaction of Fmoc-Guanidines
Robinson DE, et al.
Synthetic Communications, 34(15), 2743-2749 (2004)
Two-step hantzsch based macrocyclization approach for the synthesis of thiazole-containing cyclopeptides
Nefzi A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 75(22), 7939-7941 (2010)