Merck
571784
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxybenzyl isocyanate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H3CO)2C6H3CH2NCO
CAS番号:
分子量:
193.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5330 (lit.)
密度
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(CN=C=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)10(5-9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
HDLWLDXVEAXTMM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
571784-VAR:
571784-5G:
571784-1G:
571784-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)