Merck
697176
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-メチルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrN
CAS番号:
分子量:
196.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
67-71 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Cc1cccc(C#N)c1Br
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
RNHZLKDKPMISMY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
697176-VAR:
697176-1G:4548173296234
697176-5G:4548173296241
697176-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)