Merck
566365
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-メチルベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CH3)CN
CAS番号:
分子量:
196.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
53-57 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Cc1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c1-6-4-7(5-10)2-3-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI Key
SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Bromo-3-methylbenzonitrile may be used to synthesize 2,4,6-tris(4-bromo-3-methyl-phenylene)-1,3,5-triazine and 4-fluoro-3-methylbenzonitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
566365-25G:4548173170725
566365-BULK:
566365-5G:4548173170732
566365-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"The Evolution of Pd0/PdII-Catalyzed Aromatic Fluorination"
Sather CA and Buchwald.LS
Accounts of Chemical Research, 49(10), 2146-2157 (2016)