Merck
308226
Sigma-Aldrich
イソシアナトギ酸エチル
90%, technical grade
別名:
エトキシカルボニルイソシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCNCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
115.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
bp
25 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)N=C=O
InChI
1S/C4H5NO3/c1-2-8-4(7)5-3-6/h2H2,1H3
InChI Key
VMVZGGPZNHFGKS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Ethyl isocyanatoformate was used in the synthesis of ethyl[(phenylamino)carbonyl]carbamate by reacting with aniline.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
308226-250MG:
308226-1G:
308226-5G:
308226-BULK:
308226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lin Zhou et al.
Chemical research in toxicology, 17(3), 416-423 (2004-03-18)
Whereas nitrosation of secondary amines produces nitrosamines, amino acids with primary amino groups and glycine ethyl ester were reported to react with nitrite to give unidentified agents that alkylated 4-(p-nitrobenzyl)pyridine to produce purple dyes and be direct mutagens in the