Merck
706035
Sigma-Aldrich
アルドステロン-2,2,4,6,6,21,21-d7
≥98 atom % D (based on d7), ≥98% (CP)
別名:
11β,21-ジヒドロキシ-3,20-ジオキソ-4-プレグネン-18-アール-d7(2,2,4,6,6,21,21-d7), 11β,21-ジヒドロキシプレグナ-4-エン-3,18,20-トリオン-d7(2,2,4,6,6,21,21-d7), 18-アルドコルチコステロン-2,2,4,6,6,21,21-d7, ライヒシュタインX(2,2,4,6,6,21,21-d7)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D7H21O5
CAS番号:
分子量:
367.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom % D (based on d7)
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@H]3[C@@H]4CCC([2H])(C(=O)C(O)([*])[*])[C@]4(C[C@H](O)[C@@H]3[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O)C=O
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
706035-1MG-PW:
706035-2MG-PW:
706035-5MG:
706035-BULK:
706035-2MG:
706035-1MG:
706035-5MG-PW:
706035-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)