Merck
638862
Sigma-Aldrich
6-フルオロ-2-ナフトエ酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7FO2
CAS番号:
分子量:
190.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
242-246 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2cc(F)ccc2c1
InChI
1S/C11H7FO2/c12-10-4-3-7-5-9(11(13)14)2-1-8(7)6-10/h1-6H,(H,13,14)
InChI Key
CYKDCZRPLWJEKA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
638862-VAR:
638862-1G:
638862-BULK:
638862-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)