Merck
802883
Sigma-Aldrich
アルドステロン-9,11,12,12-d4 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ≥98 atom % D, ≥97% (CP)
別名:
T1AM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D4H24O5
分子量:
364.47
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥97% (CP)
フォーム
liquid
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1CC[C@@]2(C)C(CCC3[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O[C@@H]4O)C([2H])([2H])[C@@]54C3CC[C@@H]5C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-20-7-6-12(23)8-11(20)2-3-13-14-4-5-15(16(24)10-22)21(14)9-17(18(13)20)26-19(21)25/h8,13-15,17-19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19?,20+,21-/m1/s1/i9D2,17D,18D
InChI Key
QUQBHBRVKLEOEI-SYXUCPCUSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
この製品は分析標準品として使用できます。
包装
1 mL:アンプル入り
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。 価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
802883-1ML:4548173353357
802883-VAR:
802883-BULK:
802883-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
S1314-100UL4061836910655
802883-1ML4061838091864