Merck
705810
Sigma-Aldrich
3,6-ジクロロ-2-ヒドロキシ安息香酸-(環-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
3,6-ジクロロサリチル酸-(環-13C6)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6CH4Cl2O3
CAS番号:
分子量:
212.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
FKIKPQHMWFZFEB-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705810-2MG:
705810-10MG-PW:
705810-5MG-PW:
705810-VAR:
705810-1MG:
705810-10MG:
705810-5MG:
705810-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)