Merck
705748
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-oxyl, TEMPOL-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H1815NO2
CAS番号:
分子量:
173.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
69-71 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
InChI Key
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,spleen
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
705748-VAR:
705748-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)