Merck
705381
Sigma-Aldrich
1,7-ジメチルキサンチン-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
別名:
1,7-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン-13C4,15N3(2,4,5,6-13C4,1,3,9-15N3), 2,6-ジヒドロキシ-1,7-ジメチルプリン-13C4,15N3(2,4,5,6-13C4,1,3,9-15N3), パラキサンチン-13C4,15N3(2,4,5,6-13C4,1,3,9-15N3)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C3H815N3NO2
CAS番号:
分子量:
187.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
質量シフト
M+7
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15n]cn(C)[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,11+1
InChI Key
QUNWUDVFRNGTCO-UDYOVZSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
705381-VAR:
705381-5MG-PW:
705381-BULK:
705381-2MG:
705381-5MG:
705381-2MG-PW:
705381-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)