Merck
701513
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-3-ニトロピリジン-2-アセトニトリル
97%
別名:
(6-メトキシ-3-ニトロ-2-ピリジル)アセトニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N3O3
CAS番号:
分子量:
193.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
117-122 °C
官能基
nitrile
nitro
SMILES記法
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
701513-1G:4548173300658
701513-BULK:
701513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)