Merck
702463
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-ジフルオロ-L-プロリン メチルエステル
97%
別名:
1-tert-ブチル 2-メチル(2S)-4,4-ジフルオロ-1,2-ピロリジンジカルボキシラート, tert-ブチル (2S)-2-(メトキシカルボニル)-4,4-ジフルオロピロリジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17F2NO4
CAS番号:
分子量:
265.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
41-46 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChI Key
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702463-BULK:
702463-VAR:
702463-250MG:
702463-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)