Merck
700894
Sigma-Aldrich
4-フルオロベンジルスルホニル クロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClFO2S
CAS番号:
分子量:
208.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
60-61 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
UUQGWVIRPCRTSA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F
引火点(℃)
107.2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
700894-BULK:
700894-1G:
700894-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)