Merck
714437
Sigma-Aldrich
3'-アミノ-4'-ブロモアセトフェノン
97%
別名:
1-(3-アミノ-4-ブロモフェニル)エタノン, 5-アセチル-2-ブロモアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BrNO
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
114-118 °C
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,10H2,1H3
InChI Key
HYRBHUHCBGRDHI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714437-BULK:
714437-5G:
714437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)