Merck
656542
Sigma-Aldrich
シクロへキサンスルホニルクロリド
90%
別名:
シクロへキシルスルホニルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClO2S
CAS番号:
分子量:
182.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.499
密度
1.259 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChI Key
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
656542-VAR:
656542-1G:
656542-5G:
656542-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)