Merck
699675
Sigma-Aldrich
Methyl acetopyruvate
97%
別名:
1-メトキシ-1,2,4-ペンタントリオン, メチル β-アセチルピルバート, メチル 2,4-ジオキソバレラート, メチル 3-アセチルピルバート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O4
CAS番号:
分子量:
144.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
60-65 °C
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(7)3-5(8)6(9)10-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699675-VAR:
699675-5G:
699675-BULK:
699675-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)