Merck
698466
Sigma-Aldrich
トリイソプロピルホスホニウム テトラフルオロボラート
97%
別名:
トリス(1-メチルエチル)ホスフィン テトラフルオロホウ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H22BF4P
CAS番号:
分子量:
248.05
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
官能基
phosphine
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CC(C)[PH+](C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21P.BF4/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;2-1(3,4)5/h7-9H,1-6H3;/q;-1/p+1
InChI Key
KGBIZABAOCDZNU-UHFFFAOYSA-O
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • ルテニウム(II)のトリイソプロピルホスフィン錯体の合成
  • イミン水素化
  • ジヒドリドおよびアルケン-η6-アレーン錯体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
698466-BULK:
698466-VAR:
698466-500MG:4548173299907
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)