Merck
696447
Sigma-Aldrich
N-Boc-ピペリジン-4-カルボニトリル
97%
別名:
1,1-ジメチルエチル 4-シアノ-1-ピペリジンカルボキシラート, 1-Boc-4-シアノピペリジン, 4-シアノ-1-ピペリジンカルボン酸 1,1-ジメチルエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18N2O2
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
60-63 °C
官能基
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • アミノメチル化フルオロピペリジン
  • プロテインキナーゼB阻害剤
  • GlyT1インヒビター
  • ニトリラーゼ触媒によるエナンチオ選択的合成を介したピペリジンカルボン酸
以下の反応の反応物質です。
  • CB2受容体インヒビター内の交換
  • メチルリチウムおよびn-ブチルリチウムの不飽和ニトリルへの二重付加反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
696447-BULK:
696447-1G:4548173298634
696447-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)