Merck
H52201
Sigma-Aldrich
4-ヒドロキシ-4-フェニルピペリジン
99%
別名:
4-Phenyl-4-piperidinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15NO
CAS番号:
分子量:
177.24
Beilstein:
141577
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES記法
OC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI Key
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • ジアミノトリアゼンhNaV1.7インヒビター
  • 選択性σ-配位子
  • グリコーゲンシンターゼキナーゼ3βインヒビター
  • 細胞自食作用誘導物質であるジフェニルブチルピペリジン類
  • 抗肥満活性および抗糖尿病活性を持つマロニルCoAデカルボキシラーゼインヒビター
  • 選択的ドーパミンD2レセプターアンタゴニスト
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H52201-VAR:
H52201-5G:
H52201-BULK:
H52201-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)