アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
231-233 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(CC=C)c1O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-5-9-7-4-6-8(2)10(9)11/h3-4,6-7,11H,1,5H2,2H3
InChI Key
WREVCRYZAWNLRZ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A34007-25G:
A34007-BULK:
A34007-VAR:
A34007-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック