Merck
632759
Sigma-Aldrich
3'-アリル-4'-ヒドロキシアセトフェノン
97%
別名:
4-Acetyl-2-allylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2C6H3(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
176.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
115-119 °C (lit.)
官能基
allyl
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1ccc(O)c(CC=C)c1
InChI
1S/C11H12O2/c1-3-4-10-7-9(8(2)12)5-6-11(10)13/h3,5-7,13H,1,4H2,2H3
InChI Key
XVTCWUFLNLZPEJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632759-5G:
632759-VAR:
632759-1G:
632759-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)