Merck
262595
Sigma-Aldrich
Perhydroisoquinoline
96%
別名:
Decahydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17N
CAS番号:
分子量:
139.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
組成
(mixture of cis and trans)
屈折率
n20/D 1.4904 (lit.)
bp
211-214 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2CNCCC2C1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h8-10H,1-7H2
InChI Key
NENLYAQPNATJSU-UHFFFAOYSA-N
詳細
Spectroscopic investigations of charge-transfer complexes of perhydroisoquinoline with 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, p-chloranil and 7,7′,8,8′-tetracyanoquinodimethane has been reported.
アプリケーション
Perhydroisoquinoline has been used in the synthesis of nelfinavir mesylate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262595-10G:
262595-VAR:
262595-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spectroscopic and thermal studies on charge-transfer complexes of perhydroisoquinoline with p-chloranil, 2, 3-dichloro-5, 6-dicyano-1, 4-benzoquinone, and 7, 7', 8, 8'-tetracyanoquinodimethane.
Refat MS and Abou-Melha S.
Journal of Applied Spectroscopy, 79(1), 11-21 (2012)
Savithra Jayaraj et al.
Scientific reports, 9(1), 11280-11280 (2019-08-04)
Visible-light mediated aerobic dehydrogenation of N-heterocyclic compounds is a reaction with enormous potential for application. Herein, we report the first complete aerobic dehydrogenation pathway to large-scale production of isoquinolines. The discovery of this visible light photoredox reaction was enabled through