Merck
694746
Sigma-Aldrich
ビス(3,5-ジ(トリフルオロメチル)フェニル)クロロホスフィン
別名:
P,P-ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスホラスクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H6ClF12P
CAS番号:
分子量:
492.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
25-29 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)P(Cl)c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H6ClF12P/c17-30(11-3-7(13(18,19)20)1-8(4-11)14(21,22)23)12-5-9(15(24,25)26)2-10(6-12)16(27,28)29/h1-6H
InChI Key
DFZQEHBNAJGDCT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • ロジウム触媒による不斉水素化のための、キラルなホスフィン-アミノホスフィン配位子
  • パラジウム触媒による立体選択的アリル化反応のリガンド
  • エナンチオ選択的水素化のリガンド
  • 不斉水素化の触媒としてのJosiphosアナログ
  • 不斉ヒドロビニル化反応に使用されるリガンド
Ru-(ホスフィン-オキサゾリン)錯体が触媒する、エナンチオ選択的水素化反応の反応物質
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
694746-100MG:
694746-BULK:
694746-500MG:
694746-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)