Merck
692409
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[(p-シメン)(DM-BINAP)]Cl
別名:
クロロ[(R)-(+)-2,2′-ビス(ジ-(3,5-キシリル)ホスフィノ)-1,1′-ビナフチル](p-シメン)塩化ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C62H62ClP2Ru]+Cl−
CAS番号:
分子量:
1041.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2cc(C)cc(c2)P(c3cc(C)cc(C)c3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8cc(C)cc(C)c8)c9cc(C)cc(C)c9
InChI
1S/C52H48P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h9-32H,1-8H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
CBZXDZCPCDMKJU-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
法的情報
高砂香料工業株式会社と共同で、研究目的の使用に限り販売しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
692409-50MG:
692409-BULK:
692409-VAR:
692409-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago