Merck
693073
Sigma-Aldrich
(S)-RuCl[(p-シメン)(DTBM-SEGPHOS®)]Cl
別名:
クロロ[(S)-(+)-5,5'-ビス[ジ(3,5-ジ-tert-ブチル-4-メトキシフェニル)ホスフィノ]-4,4'-ビ-1,3-ベンゾジオキソール](p-シメン)塩化ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C84H114ClO8P2Ru]+Cl
CAS番号:
分子量:
1485.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
フォーム
powder
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ru+2].P(c9cc(c(c(c9)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)(c8cc(c(c(c8)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c2c(c7c(cc2)OCO7)c3c4c(ccc3P(c6cc(c(c(c6)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)c5cc(c(c(c5)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)OCO4.[Cl-].[Cl-].C(C)(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C74H100O8P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h29-40H,41-42H2,1-28H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
MYYXUILRYSITRR-UHFFFAOYSA-L
法的情報
本製品は、高砂工業株式会社と共同で、研究用として販売しています。JP登録番号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
693073-50MG:
693073-VAR:
693073-100MG:
693073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago