Merck
682292
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4,12-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-[2.2]-paracyclophane
90%
別名:
(S)-5,11-Bis(3,5-xylylphosphino)tricyclo[8.2.24,7]hexadeca-hexaene, (S)-xylyl-Phanephos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H50P2
CAS番号:
分子量:
688.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
光学活性
[α]/D +61.0°, c = 0.1 in ethanol
mp
234-238 °C
InChI
1S/C48H50P2/c1-31-17-32(2)22-43(21-31)49(44-23-33(3)18-34(4)24-44)47-29-39-9-13-41(47)15-11-40-10-14-42(16-12-39)48(30-40)50(45-25-35(5)19-36(6)26-45)46-27-37(7)20-38(8)28-46/h9-10,13-14,17-30H,11-12,15-16H2,1-8H3
InChI Key
LYHOBZAADXPPNW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
デヒドロアミノ酸、メチルエステル、およびケトンの不斉水素化用の効率的な配位子です
法的情報
本製品は、Johnson Matthey Catalystと共同で、研究用としてのみ販売しています。米国特許番号第5874629号および本特許より生じるいかなる特許にも適用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682292-100MG:
682292-500MG:
682292-VAR:
682292-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of the American Chemical Society, 119, 6207-6207 (1997)
Burk et al.
Organic letters, 2(26), 4173-4176 (2001-01-11)
PhanePhos-ruthenium-diamine complexes catalyze the asymmetric hydrogenation of a wide range of aromatic, heteroaromatic, and alpha, beta-unsaturated ketones with high activity and excellent enantioselectivity.
資料
The P-Phos ligand family was developed by Professor Chan of Hong Kong Polytechnic University and licensed to JM CCT in 2002. P-Phos is an atropisomeric biaryl bisphosphine with the unique feature of incorporating two methoxy-substituted pyridine rings in the backbone.