Merck
682136
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4,12-Bis(diphenylphosphino)-[2.2]-paracyclophane
96%
別名:
(S)-Phanephos
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H34P2
CAS番号:
分子量:
576.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
光学活性
[α]22/D +34°, c = 1 in chloroform
mp
224-226 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
C1Cc2ccc(CCc3ccc1cc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)cc2P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C40H34P2/c1-5-13-35(14-6-1)41(36-15-7-2-8-16-36)39-29-31-21-25-33(39)27-23-32-22-26-34(28-24-31)40(30-32)42(37-17-9-3-10-18-37)38-19-11-4-12-20-38/h1-22,25-26,29-30H,23-24,27-28H2
InChI Key
GYZZZILPVUYAFJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Efficient ligand for asymmetric hydrogentation of dehydroamino acids, methyl esters and keytones.
法的情報
本製品は、Johnson Matthey Catalystと共同で、研究用としてのみ販売しています。米国特許番号第5874629号および本特許より生じるいかなる特許にも適用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
682136-500MG:
682136-100MG:
682136-VAR:
682136-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)