Merck
701211
Sigma-Aldrich
アセチルアセトナトビス(エチレン)ロジウム(I)
95%
別名:
(2,4-ペンタンジオナト)ビス(エチレン)ロジウム, ジエチレン(アセチルアセトナト)ロジウム, ビス(η2-エテン)(2,4-ペンタンジオナト-κOO')ロジウム, ビス(エチレン)(2,4-ペンタンジオナト)ロジウム, ビス(エチレン)ロジウム(I)アセチルアセトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H15O2Rh
CAS番号:
分子量:
258.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
141-142 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=C.C=C.CC(=O)\C=C(\C)O[Rh]
InChI
1S/C5H8O2.2C2H4.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3,6H,1-2H3;2*1-2H2;/q;;;+1/p-1/b4-3-;;;
InChI Key
FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
詳細
アセチルアセトナトビス(エチレン)ロジウム(I)は、単核ロジウム錯体を合成するための前駆体として一般的に使用される配位化合物です。また、不斉アリール化反応の触媒としても使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
701211-250MG:4548173923963
701211-BULK:
701211-VAR:
701211-1G:4548173923956
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)