Merck
681229
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-ピペリジン-3-カルボン酸
97%
別名:
(S)-Boc-Nip-OH, (S)-Boc-二ペコチン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO4
CAS番号:
分子量:
229.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +57°, c = 1 in chloroform
mp
165-169 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-6-4-5-8(7-12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
681229-VAR:
681229-500MG:
681229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)