アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −5°, c = 1 in H2O
mp
251-255 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI Key
XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
遺伝子情報
human ... SLC6A1(6529) , SLC6A11(6538) , SLC6A12(6539)
mouse ... Slc6a1(232333)
rat ... Slc6a1(79212) , Slc6a12(50676)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
656356-10G:
656356-1G:
656356-BULK:
656356-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)