About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15NO2
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.471
密度
1.043 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI Key
XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
直接(sp3)C-H結合官能化を介する遊離(NH)-複素環の酸化的C‐アリール化の反応物質
- DPP-4インヒビター
- JAK2インヒビター
- セロトニンおよびノルアドレナリンの再取り込み阻害剤
- ヒトトリプターゼ阻害剤
- 抗血栓性ニセコトアミド
直接(sp3)C-H結合官能化を介する遊離(NH)-複素環の酸化的C‐アリール化の反応物質
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F
引火点(℃)
76.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
696439-1G:
696439-BULK:
696439-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)