Merck
674931
Sigma-Aldrich
シアノボロヒドリド、シリカ担持
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: imine reactive
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
674931-25G:4548173272085
674931-VAR:
674931-BULK:
674931-100G:4548173272078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)