Merck
667218
Sigma-Aldrich
Tri-1-naphthylphosphine
97%
別名:
P(1-nap)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H7)3P
CAS番号:
分子量:
412.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
261-265 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
c1ccc2c(cccc2c1)P(c3cccc4ccccc34)c5cccc6ccccc56
InChI
1S/C30H21P/c1-4-16-25-22(10-1)13-7-19-28(25)31(29-20-8-14-23-11-2-5-17-26(23)29)30-21-9-15-24-12-3-6-18-27(24)30/h1-21H
InChI Key
DMEUUKUNSVFYAA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
667218-VAR:
667218-BULK:
667218-5G:
667218-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Noora Svahn et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(55), 14654-14667 (2018-08-01)
A series of 4-ethynylaniline gold(I) complexes containing monophosphane (1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane (pta; 2), 3,7-diacetyl-1,3,7-triaza-5-phosphabicyclo[3.3.1]nonane (3), and PR3 , with R=naphthyl (4), phenyl (5), and ethyl (6)) and diphosphane (bis(diphenylphosphino)acetylene (dppa; 7), trans-1,2-bis(diphenylphosphino)ethene (dppet; 8), 1,2-bis(diphenylphosphino)ethane (dppe; 9), and 1,3-bis(diphenylphosphino)propane (dppp; 10)) ligands