同位体純度
≥98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+2
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1C(COP(O[Na])(O[Na])=O)OC([15N]2C=CC([15N]([H])C2=O)=O)C1O
InChI
1S/C9H13N2O9P.2Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1/i10+1,11+1;;
InChI Key
KURVIXMFFSNONZ-SOIXSBQKSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
662666-25MG-PW:
662666-10MG:
662666-1MG:
662666-10MG-PW:
662666-25MG:
662666-1MG-PW:
662666-VAR:
662666-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)