Merck
660760
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3
endotoxin tested, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
92.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+3
SMILES記法
[H][13C@@]([13CH3])(N)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-GCCOVPGMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
660760-VAR:
660760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)