Merck
659320
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-nitrotoluene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(I)CH3
CAS番号:
分子量:
263.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.637
bp
295 °C
密度
1.862 g/mL at 25 °C
官能基
iodo
nitro
SMILES記法
Cc1ccc(c(I)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
DJDSQNLIZRLTHJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
659320-VAR:
659320-25G:4548173995922
659320-5G:4548173995939
659320-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)