Merck
136190
Sigma-Aldrich
1-ヨード-2-ニトロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
249.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
288-289 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
官能基
iodo
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1-インド-2-ニトロベンゼンは、2-(2-ピリジル)-3H-インドール-3-オンN-オキシドの一段階合成に使用されました。1-インド-2-ニトロベンゼンは、PEG3400(ポリ(エチレングリコール))–Cs2CO3–銅プレ触媒の存在下、マイクロウェーブを利用した1-(2-ニトロフェニル)-1H-インドールの合成に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
136190-BULK:
136190-VAR:
136190-100G:
136190-25G:4548173985855
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A one-step synthesis of 2-(2-Pyridyl)-3H-indol-3-one N-oxide: is it an efficient spin trap for hydroxyl radical?
G M Rosen et al.
The Journal of organic chemistry, 65(14), 4460-4463 (2000-07-13)
Dardan Hetemi et al.
Acta chimica Slovenica, dec(4), 818-824 (2018-01-11)
An efficient, versatile and non-destructive in situ method in reaction monitoring using vibrational spectroscopy is described. A Suzuki cross-coupling reaction was monitored in which the substrate 1-iodo-2-nitrobenzene reacted with the electrophile phenylboronic acid to form the product 2-nitrobiphenyl. To hasten
PEG3400-Cs2CO3: an efficient and recyclable microwave-enhanced catalytic system for ligand-free Ullmann arylation of indole and benzimidazole.
Colacino E, et al.
Tetrahedron, 66(21), 3730-3735 (2010)