Merck
658197
Sigma-Aldrich
L-Valine-13C5,15N
99% chiral purity basis, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
別名:
(S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)213CH13CH(15NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
123.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
99% chiral purity basis
フォーム
solid
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
658197-BULK:
658197-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)