Merck
655767
Sigma-Aldrich
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
別名:
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H7NOS
CAS番号:
分子量:
189.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
57-61 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
InChI Key
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655767-5G:
655767-VAR:
655767-BULK:
655767-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)