アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
73-77 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-6-9-2-1-3-10(11-9)8-4-5-13-7-8/h1-7H
InChI Key
UPRCKKVQTPHFKG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
650773-VAR:
650773-BULK:
650773-5G:
650773-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)