Merck
655481
Sigma-Aldrich
2'-ブロモ-2,6-ジメトキシビフェニル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13BrO2
CAS番号:
分子量:
293.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
143-146 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H13BrO2/c1-16-12-8-5-9-13(17-2)14(12)10-6-3-4-7-11(10)15/h3-9H,1-2H3
InChI Key
PUOROVCYOTZRRV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
655481-5G:
655481-BULK:
655481-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)