グレード
standard
組成
volatiles, 85%
色
orange
bp
100 °C/1 atm
密度
1.16 g/mL at 25 °C
詳細
- 外観 - 澄明な橙色
- pH - 酸性
- 40 °Cでのエッチング速度 - 40 Å/秒
- エッチング量(速度は約70%で低下)- 65 g/ガロン
- 有効期間 - 1年
- 保存条件 - 室温
- ろ過 - 0.2 µm
- 推奨操作温度 - 20~80°C(一般的には30~40°C)
- 水洗 - 脱イオン水
- フォトレジストの推奨品 - KLT6000 シリーズ、KLT 5300シリーズ、HARE SQT(SU-8型), TRANSIST、PKP -308PI
- 適合材料 - Au、Ti、酸化物、窒化物、Si
- 不適合材料 - Al、Ni、Cu、NiCr
- 適合プラスチック- HDPE、PP、PTFE、PFA、PVC
- 等方性 - 等方性
- 不適合化学物質 - 強塩基
クロムエッチング剤は、基質から過剰な金属を除去するクロム系溶液です。クロムエッチング液剤は、金属仕上げや電子工業で多用されています。エッチング速度は4mm/sで、ニッケル、銅、クロム系の過剰金属のエッチングに使用できます。
メルクのクロムエッチング液は、高純度硝酸セリウムアンモニウム系であり、クロムおよび酸化クロム膜の精密でクリーンなエッチングが可能です。ネガ型とポジ型の両方のフォトレジストに適合します。私たちのクロムエッチング液は、ろ過済みで、0.2ミクロンを超えるすべての微粒子が除去されています。 エッチング温度は膜厚により変化します。エッチング時間は室温で15~60秒です。クロムエッチング液は、換気の良いフード内で操作する必要があります。
硝酸アンモニウムセリウム系エッチング液 エッチング速度40 Å/sec (室温) 清浄にエッチングし、必要なのは脱イオン水によるリンスのみです。
アプリケーション
室温又は高温での使用向けです。 清浄にエッチングし、途中でリンスをする必要がありません。 エッチング温度は膜の厚さによって異なります。 エッチング時間は室温で15~60秒です。 注:クロムエッチング液は十分に換気されるフード内で扱ってください。
本製品でAl、Cr、Cu、Ni、GaAsのエッチングができます。Si、Ta/TaNの表面酸化ができますが、Au、Si3N4、SiO2、Ti、Wの表面への影響はありません。
特徴および利点
クロム及び酸化クロム膜を正確で清浄なエッチングができるようにデザインされています。 ネガ型とポジ型の両方のフォトレジストに適合します。 粒子除去のため0.2ミクロンフィルターで濾過済み。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第6類:酸化性液体
硝酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
651826-VAR:
651826-BULK:
651826-500ML:4548173959603
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reconstituting Functional Microtubule-Barrier Interactions.
Methods in Cell Biology, 120(5), 69-90 (2014)
Fabrication and Mechanical Properties Measurements of 3D Microtissues for the Study of Cell-Matrix Interactions.
The Surfaceome, 120(5), 303-328 (2018)
The regeneration and recycle of chromium etching solutions using concentrator cell membrane technology.
Chaudhary AJ, et al.
Chemosphere, 62(5), 841-846 (2006)
Pressure-driven Fermi surface reconstruction of chromium
Stillwell RL, et al.
Physical Review, 88(12) (2013)
F J Alfaro-Mozaz et al.
Nature communications, 8, 15624-15624 (2017-06-08)
Polaritons in layered materials-including van der Waals materials-exhibit hyperbolic dispersion and strong field confinement, which makes them highly attractive for applications including optical nanofocusing, sensing and control of spontaneous emission. Here we report a near-field study of polaritonic Fabry-Perot resonances
プロトコル
Negative Photoresist Procedure