安全性情報
667447
Sigma-Aldrich
セラミックエッチング液 A
別名:
Al2O3 エッチング液, GaNエッチング液, Si3N4エッチング液, 窒化ガリウムエッチング液, 窒化ケイ素エッチング液, 酸化アルミニウムエッチング液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
アプリケーション
窒化ケイ素(Si3N4)、窒化ガリウム(GaN)、または酸化アルミニウム(Al2O3)の高速で制御可能なエッチングに有用です。
特徴および利点
180°Cでのエッチング速度:
酸化アルミニウム 120 Å/分
窒化ケイ素 125 Å/分
窒化ガリウム 80 Å/分
二酸化ケイ素 1 Å/分
ケイ素 1 Å/分
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
667447-VAR:
667447-500ML:4548173361529
667447-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)