About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D -14°, c = 1 in chloroform
屈折率
n20/D 1.510 (lit.)
密度
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
KJBPYIUAQLPHJG-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>229.8 °F
引火点(℃)
> 109.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
650846-BULK:
650846-1G:
650846-VAR:
650846-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)