Merck
648876
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-4-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F3NO
CAS番号:
分子量:
163.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
161-165 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1cc(ccn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-10-5(11)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
648876-250MG:
648876-VAR:
648876-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)