Merck
648590
Sigma-Aldrich
チミジン-13C10, 15N2 5'-一リン酸 ナトリウム塩
≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
TMP-13C10,15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1315N2Na2O8P
CAS番号:
分子量:
378.09
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥95% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=[13C]([13C]([13CH3])=[13CH][15N]1[13C@@]2([H])[13C]([H])([H])[13C@@](O)([H])[13C@]([13CH2]OP(O[Na])(O[Na])=O)([H])O2)[15NH][13C]1=O
InChI
1S/C10H17N2O8P.2Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(20-8)4-19-21(16,17)18;;/h5-8,13H,2-4H2,1H3,(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t5?,6-,7?,8?;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1;;
InChI Key
YRWJJFJIKVFUJJ-ZBNYASLRSA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
648590-25MG-PW:
648590-25MG:
648590-10MG-PW:
648590-BULK:
648590-1MG:
648590-1MG-PW:
648590-VAR:
648590-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)