Merck
900385
Sigma-Aldrich
Thymidine-13C10,15N2 5′-monophosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom %, ≥95% (CP)
別名:
Deoxythymidine 5′-monophosphate-13C10,15N2 disodium salt solution, Thymidylic-13C10,15N2 acid disodium salt solution, dTMP-13C10,15N2 disodium salt solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1315N2Na2O8P
分子量:
378.09
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom %
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+12
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
900385-10MG:
900385-25MG:
900385-VAR:
900385-10MG-PW:
900385-1MG:
900385-1MG-PW:
900385-BULK:
900385-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)